Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafil™ Spritzenfilter aus Cellulosemischestern
Einfache und schnelle Reinigung wässriger und polarer Lösungen. Macherey-Nagel™ Chromafil™ MV Spritzenfilter aus Zellulosemischester sind hydrophile Membranen mit sehr geringer Adsorption. Sie sind einfach zu verwenden: Füllen Sie einfach die Spritze mit der Probe und setzen Sie den Filter auf die Spitze.
Marke: Macherey-Nagel™ 729004
Weitere Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Chromafil™ Spritzenfilter entfernen unerwünschte Partikel aus Flüssig- oder Gasproben, um die Kontamination und Verstopfung empfindlicher Geräte zu verhindern, was zu Ausfallzeiten führen könnte. Durch das Filtern von Proben wird die Lebensdauer chromatographischer Säulen und Geräte erhöht, werden konsistente und reproduzierbare Ergebnisse erzielt und Zeit und Geld gespart.
- Farbcodiert zur einfachen Identifizierung des Membrantyps
- Geringer Gehalt an extrahierbaren Verbindungen
- Einfache Filtration durch schnelle Durchflussgeometrie
- Maximale Filtratrückgewinnung durch niedriges Aufholvolumen
- Sicheren Anschluss auf der Hochdruckseite durch Luer-Lock-Einlass
- HPLC-zertifiziert, mit stabilisierender Crash-Platte, um Membranbruch zu verhindern
- Kompatibel mit allen gängigen automatisierten Filtrationssystemen
- Ideal für die GC-, HPLC- und UHPLC-Probenfiltration
Spezifikation
5 to 100mL | |
Polypropylene | |
Hydrophilic | |
Non-sterile | |
Colorless Top, Yellow Bottom | |
Aqueous or polar solutions, low particle load | |
Luer lock | |
Luer | |
>12 bar | |
Autoclavable at 121°C (30 min.) | |
Dead volume: 80μL |
Yes | |
Cellulose Mixed Esters | |
0.45μm | |
HPLC certified | |
25mm | |
4.91cm2 | |
100Pack | |
Standard pack | |
100Pack | |
Syringe Filters |