Learn More
Abnova™ CGA (Human) Recombinant Protein
Human CGA full-length ORF ( AAH10957, 1 a.a. - 116 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00001081-P01.10ug
Weitere Details : Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16183141
  • 295.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab
15-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MDYYRKYAAIFLVTLSVFLHVLHSAPDVQDCPECTLQENPLFSQPGAPILQCMGCCFSRAYPTPLRSKKTMLVQKNVTSESTCCVAKSYNRVTVMGGFKVENHTACHCSTCYYHKS
Spezifikation
Spezifikation
AAH10957
glycoprotein hormones, alpha polypeptide
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CGA
GST
1081
Wheat germ expression system
10 μg
CG-ALPHA, FSHA, GPHA1, GPHa, HCG, LHA, TSHA
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer