Learn More
Hettich™ Zentrifugenadapter für Hettich Winkelrotoren
Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich-Rotoren sind für Dauerbetrieb und lange Lebensdauer optimiert
Marke:  Hettich™ 1463
Weitere Details : Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10042683
  • 33.45 € / 1 Stück
Verfügbar ab
23-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • For Hettich Rotors no. 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615
Spezifikation
Spezifikation
50mL
For Hettich Rotors no. 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615
Centrifuge Adapter
Round-bottom Tubes
1 x 50mL Tube
1