Learn More
Invitrogen™ CDK5/p35 rekombinantes humanes Protein
CDK5 ist eine Cyclin-abhängige Kinase, die eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Neuronen spielt.
Marke:  Invitrogen™ PR4026C
Weitere Details : Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15428393
  • 1396.00 € / 100 Mikrogramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 08-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Die CDK5-Kinase wird stark aktiviert, wenn sie mit neuronspezifischen Aktivatoren insbesondere p35 komplexiert, aber weniger stark, wenn sie mit Cyclinen komplexiert. Dieses Protein wird gemeinsam mit p35 exprimiert und aufgereinigt.
Spezifikation
Spezifikation
NP_004926.1 I NP_003876
Kinaseassay
Gefroren
74.5 kDa
Bei -80° C lagern. Bei erstem Gebrauch aliquotieren und bei 80 °C lagern, um mehrfaches Gefrieren und Auftauen zu vermeiden.
Volle Länge
CDK- und CHK-Kinase Familie
Ja
Baculovirus
Proteinbiologie|Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays|Kinase-Aktivität|Protein-Assays und -Analyse
20 mM Tris, pH-Wert 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.01 % Triton X-100, 2 mM DTT, 20% Glycerin
100 μ g
RUO - Nur für Forschungszwecke
CDK5/p35
Human
His-Tag