Learn More
Cole-Parmer™ Catalyst Schläuche für Peristaltikpumpen
Speziell für die Verarbeitung von Lebensmittelprodukten konstruiert. Cole-Parmer™ Catalyst Tygon E Pumpenschläuche für Lebensmittel sind mit den Catalyst FH100, FH100D Pumpen kompatibel.
Marke:  Cole-Parmer™ 97000-71
Weitere Details : Gewicht : 0.45000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15425603
  • 91.75 € / 15 Meter
Verfügbar ab
03-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Transparenter Pumpenschlauch
  • Für Pumpen Catalyst FH100, FH100D, FH100X und FH100DX
  • In vier Formulierungen lieferbar, um die meisten chemisch kompatiblen Anwendungen abzudecken
  • Zur Erleichterung der Auswahl werden ein platingehärteter Silikonschlauch, zwei TPEs und ein langlebiges PVC-Schlauchmaterial angeboten.
  • Serienmäßig mit 15 Meter Länge
  • Lieferbar in dünnen und dicken Wandkonfigurationen
  • FH100 und FH100D verwenden Schläuche mit einer Wanddicke von 1.6 mm
  • FH100X und FH100DX verwenden Schläuche mit einer Wanddicke von 2.4 mm
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Platinvernetztes Silikon
1.6 mm
Katalysatorpumpenmodelle: FH100, FH100D, FH100X und FH100DX
1.6 mm
15 m
Kühlschläuche für Katalysatorpumpen für FH100, FH100D, FH100X und FH100DX Pumpen