Learn More
Merck Millipore Calbiochem™ 3-Isobutyl-1-methylxanthin
Ein zelldurchlässiger, unspezifischer Inhibitor von cAMP- und cGMP-Phosphodiesterasen (IC50 = 2-50 μM).
Marke:  Merck Millipore 410957-1GM
Weitere Details : CAS : 28822-58-4 Gewicht : 0.00100kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15426110
  • 310.00 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
04-12-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zelldurchlässig
Spezifikation
Spezifikation
98 % bei HPLC
1 gm
28822-58-4
222.2 mol
Weißer Feststoff
cAMP und cGMP Phosphodiesterasen
C10H14N4O2
DMSO, EtOH oder MeOH