Learn More
Alfa Aesar™ Natriuretisches Peptid Typ C, Huhn
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke:  Alfa Aesar™ J66410.M¬
Weitere Details : Gewicht : 0.00001kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427759
  • 275.00 € / 1 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 26-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
2241.61
Chicken
Fest
RUO
C-Type Natriuretic Peptide, chicken
HPLC
1mg
Gly-Leu-Ser-Arg-Ser-Cys-Phe-Gly-Val-Lys-Leu-Asp-Arg- Ile-Gly-Ser-Met-Ser-Gly-Leu-Gly-Cys (Disulfide bridge:Cys6-Cys22)
-30° to -10°C
Solid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Nur für Forschungszwecke