Learn More
Saint-Gobain C-Flex (ACDF) Schläuche
Bietet eine außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität und ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Saint Gobain Performance Plastics™ C-Flex (ACDF) Schläuche sind transparent mit geringer Gasdurchlässigkeit und einer glatten Oberfläche.
Marke:  Saint-Gobain 374-500-4
Weitere Details : Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15237396
  • 530.00 € / 15 Meter
Verfügbar ab
04-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • C-Flex ADCF ist frei von tierischen Komponenten.
  • Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit mit guter Biokompatibilität
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Geringe Gasdurchlässigkeit
  • Glatte Oberfläche
  • Transparent.
  • Harz erfüllt USP- und Klasse VI-Anforderungen. Schläuche sind gemäß GMP hergestellt.
  • Temperaturbereich: 45 bis 135 °C (50 bis 275 °F)
  • Sterilisierung: Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung.
Spezifikation
Spezifikation
USP, USDA, GMP
Ja
C-Flex
15.24 m
17 psi
–45 °C
Steril
Durchsichtig
12.8 mm
19 mm
3.175 mm
135 °C
1er-Packung