Learn More
BTX™ BTX Harvard Messschieber-Elektroden
Für In-vivo-Elektroporation
Marke:  BTX™ 450101
Weitere Details : Gewicht : 0.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427250
  • 775.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab
25-02-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die In-vivo-Elektroporation, insbesondere die Abgabe von Molekülen oder Medikamenten in ein gewünschtes Gewebe
  • Besteht aus zwei Edelstahlelektroden, die die zu elektroporierende Oberfläche greifen
  • Die Anwendungen umfassen die Elektrochemotherapie (ECT: Die Verwendung gepulster elektrischer Felder zur Abgabe chemotherapeutischer Medikamente in krebsartige Tumoren) oder die transdermale Abgabe (TDD: Verwendung eines gepulsten elektrischen Feldes zur Abgabe von Medikamenten oder anderen Molekülen durch die Haut an den Zielort).
  • Für den Einsatz mit BTX Gemini X2 Elektroporationssystemen.
Spezifikation
Spezifikation
10 x 10mm
10μsec. to 99msec.
In-vivo drug or gene delivery, transdermal applications, intact plant applications
0/500V
Brass
1 to 130mm
ECM 830, EMC 2001, ECM 630 generator