Learn More
α-Brom-2'-Acetonaphthon 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 147480500
Weitere Details : CAS : 613-54-7 Gewicht : 0.10000kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II
Menge 50g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10031650
  • 180.00 € / 50 Gramm
Verfügbar ab
04-06-2021
Chemische Identifikatoren
613-54-7
249.107
YHXHHGDUANVQHE-UHFFFAOYSA-N
69179
C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)CBr
C12H9BrO
MFCD00004109
2-bromo-2'-acetonaphthone, bromomethyl 2-naphthyl ketone, 2-bromoacetyl naphthalene, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-2-naphthyl-1-ethanone, ethanone, 2-bromo-1-2-naphthalenyl, 2-bromo-1-2-naphthyl ethanone, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl ethan-1-one, alpha-bromo-2'-acetonaphthone, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl-ethanone
2-Brom-1-Naphthalen-2-ylethanon
Spezifikation
α-Bromo-2'-acetonaphthone
Glasflasche
82°C to 85°C
98%
97.5
98%
C10H7COCH2Br
2-bromo-2'-acetonaphthone, bromomethyl 2-naphthyl ketone, 2-bromoacetyl naphthalene, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-2-naphthyl-1-ethanone, ethanone, 2-bromo-1-2-naphthalenyl, 2-bromo-1-2-naphthyl ethanone, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl ethan-1-one, alpha-bromo-2'-acetonaphthone, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl-ethanone
C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)CBr
249.107
249.11
≥97.5%
Authentic
Braun-Violett
50g
613-54-7
100.0
C12H9BrO
MFCD00004109
YHXHHGDUANVQHE-UHFFFAOYSA-N
2-Brom-1-Naphthalen-2-ylethanon
69179
Kristallpulver
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • a-Bromo-2'-acetonaphthone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation