missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ BOLA™ zweiteilige V-Ringe

In verschiedenen Größen erhältlich. Die BOLA zweiteiligen V-Ringe sind FDA-konform und verfügen über eine robuste PTFE-Konstruktion.

Marke:  Bohlender™ D502-03

Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10013251

Menge Preis
1 3.06 € / 1 Stück
10 2.78 € / 1 Stück
Verfügbar ab
09-03-2021
Zum Warenkorb hinzufügen


Beschreibung

Beschreibung

  • Two-part set with one tapered ring and one v-ring

Compliance

FDA

Spezifikation

Spezifikation

250°C
Two-part V-Ring
-200°C
M 14 x 2
PTFE
6.35mm (1/4 in.) O.D. Tubing
6.35mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation