Learn More
BOC-5-Aminopentanosäure, 97 %, Acros Organics™
Marke: Acros Organics 448240050
Weitere Details : CAS : 27219-07-4 Gewicht : 0.00500kg
Menge | 5g |
---|
Chemische Identifikatoren
27219-07-4 | |
217.26 | |
boc-5-ava-oh, 5-tert-butoxycarbonylamino valeric acid, boc-5-aminovaleric acid, 5-boc-amino valeric acid, 5-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, 5-boc-amino-pentanoic acid, n-boc-5-aminopentanoic acid, pentanoic acid, 5-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino, n-boc-5-aminovaleric acid | |
5-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentansäure |
C10H19NO4 | |
GFMRZAMDGJIWRB-UHFFFAOYSA-N | |
545848 | |
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCC(=O)O |
Spezifikation
BOC-5-Aminopentanoic acid | |
160.0°C to 168.0°C | |
5g | |
96% min. (HPLC) | |
boc-5-ava-oh, 5-tert-butoxycarbonylamino valeric acid, boc-5-aminovaleric acid, 5-boc-amino valeric acid, 5-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, 5-boc-amino-pentanoic acid, n-boc-5-aminopentanoic acid, pentanoic acid, 5-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino, n-boc-5-aminovaleric acid | |
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCC(=O)O | |
217.26 | |
217.26 |
Authentic | |
45.0°C to 52.0°C | |
27219-07-4 | |
C10H19NO4 | |
GFMRZAMDGJIWRB-UHFFFAOYSA-N | |
5-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentansäure | |
545848 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
- BOC-5-Aminopentanoic acid, 97%
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.