Learn More
Brand™ IntraMARK™ Einweg-Mikropipette
Einwegausführung aus Glas entsprechend den DIN ISO 7550-Normen. BRAND™ Blaubrand™ IntraMARK™ Einweg-Mikropipetten verfügen über eine Ringmarkierung und eine CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE. Alle Oberflächen sind feuerpoliert, um eine optimale Glätte zu gewährleisten und den Verschleiß am Pipettenadapter zu mindern. Einfache Bestimmung dank Farbcodierung gemäß ISO.
Marke:  Brand™ 708733
Weitere Details : Gewicht : 0.18500kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15222599
  • 110.00 € / 1000 Stück
Auf Lager, versandfertig: 4
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Ringmarkierung
  • Entspricht DIN ISO 7550
  • Kalibrierte Volumenaufnahme (TC, In.)
  • CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE.
  • Feuerpolierte Oberflächen innen und außen sind besonders glatt
  • Das Aspirationsende ist ebenfalls feuerpoliert, um den Verschleiß des Pipettenadapters zu minimieren.
  • Farbcodierung nach ISO zur eindeutigen Identifizierung.
Spezifikation
Spezifikation
≤±0.25 %
DIN ISO 7550, IVD-Direktive 98/79 CE-Kennzeichnung
Ja
Grün
Glas
To Contain
Marks at 50μL
250/Box
125 mm