Learn More
Bis(2-ethylhexyl)-Adipat, 99 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 402460025
Weitere Details : CAS : 103-23-1 Gewicht : 2.55000kg
Menge 2.5kg
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10025353
  • 45.31 € / 2.50 Kilogramm
Auf Lager, versandfertig: 12
Chemische Identifikatoren
103-23-1
370.57
SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
7641
Bis(2-Ethylhexyl)-Hexandioat
C22H42O4
MFCD00009496
bis 2-ethylhexyl adipate, di 2-ethylhexyl adipate, diethylhexyl adipate, deha, plastomoll doa, beha, vestinol oa, bisoflex doa, effomoll doa
CHEBI:34675
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
Spezifikation
Bis(2-ethylhexyl) adipate
196°C
Glasflasche
0.924
210.0°C to 218.0°C (5.0mmHg)
-76.0°C
103-23-1
100.0
C22H42O4
bis 2-ethylhexyl adipate, di 2-ethylhexyl adipate, diethylhexyl adipate, deha, plastomoll doa, beha, vestinol oa, bisoflex doa, effomoll doa
SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
Bis(2-Ethylhexyl)-Hexandioat
7641
370.57
99%
0.9240g/mL
Authentic
1.4460 to 1.4480
13-15 mPa.s (20°C)
Nicht ausgewiesen
2.5kg
98.5
98.5% min. (GC)
MFCD00009496
Solubility in water: insouble. Other solubilities: soluble in aceton,ether,ethanol
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
370.57
CHEBI:34675
Flüssig
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation