Learn More
Nitritex™ BioClean Nitramax™ sterile Nitrilhandschuhe
Bietet vollständigen Armschutz. Nitritex™ BioClean Nitramax™ steriler Nitrilhandschuh ist ein latexfreier Einweghandschuh in Schulterlänge, der Komfort, antistatische Eigenschaften und Beständigkeit gegen eine Reihe von Chemikalien vereint.
Marke:  Nitritex™ BNMS-75
Weitere Details : Gewicht : 5.30000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15228208
  • 1535.00 € / 100 Paare
Verfügbar ab
26-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
  • Handschuh mit Schulterlänge (600 mm / 24 in.) bietet vollständigen Armschutz
  • Puderfrei, latexfrei
  • Hervorragende antistatische Eigenschaften
  • Gerolltes Bündchen
  • Die EasyTear™ Verpackung gibt keine Partikel ab
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Mit Muster
EasyTear™
Chemikalien
100 Paar
Puderfrei
Steril
ISO 9001:2015 and (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 and EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 and (EC)2023/2006
EU GMP Klasse A
Nitril
1.5 AQL
7.5
95 mm ± 5 (Handfläche)
Weiß
600 mm