Learn More
Nitritex™ BioClean Indigo™ sterile Nitrilhandschuhe
Mit texturierten Fingern für besseren Halt. Nitritex™ BioClean Indigo™ sterile Nitrilhandschuhe sind latexfreie Handschuhe, die zur Gewährleistung der Kompatibilität mit ISO-Klasse 4 verarbeitet wurden. Sie sind beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien und bieten ausgezeichnete antistatische Eigenschaften.
Marke:  Nitritex™ BNPLS9090
Weitere Details : Gewicht : 7.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15208218
  • 244.00 € / 200 Paare
Verfügbar ab
02-12-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
  • Texturierte Finger für besseren Halt
  • Puderfrei, latexfrei
  • Hervorragende antistatische Eigenschaften
  • Gerolltes Bündchen
  • Die EasyTear™ Verpackung gibt keine Partikel ab
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Mit Muster
Nitril
0.65 AQL
9
114 mm ± 5 (Handfläche)
Violett
300 mm
EU GMP Klasse A
Mit Beads
One pair per inner PE wallet; one wallet per sealed EasyTear PE pouch; 10 pouches per sealed outer PE bag; 20 outer bags per lined carton (200 pairs)
Chemikalien
200 Paar
Puderfrei
Steril
ISO 9001:2015 and (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 and EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 and (EC)2023/2006, ASTM D6978-05