Learn More
Alfa Aesar™ Big Endothelin-2 (22-38), Mensch
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke:  Alfa Aesar™ J66163.|D
Weitere Details : Gewicht : 0.00001kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427419
  • 105.00 € / 0.50 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 01-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
1810.96
Human
Fest
RUO
Big Endothelin-2 (22-38), human
HPLC
0.5mg
Val-Asn-Thr-Pro-Glu-Gln-Thr-Ala-Pro-Tyr-Gly-Leu-Gly-Asn-Pro-Pro-Arg
-30° to -10°C
Solid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Nur für Forschungszwecke