Learn More
Alfa Aesar™ Big Endothelin-2 (22-37), Mensch
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke:  Alfa Aesar™ J66002.M¬
Weitere Details : Gewicht : 0.00001kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427189
  • 163.00 € / 1 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 26-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
1654.77
Human
Fest
RUO
Big Endothelin-2 (22-37), human
HPLC
1mg
Val-Asn-Thr-Pro-Glu-Gln-Thr-Ala-Pro-Tyr-Gly-Leu-Gly-Asn-Pro-Pro
-30° to -10°C
Solid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Nur für Forschungszwecke