Learn More
SHOWA™ Viton™ und Viton II Handschuhe
Die hohe chemische Beständigkeit gewährleistet eine Barriere gegen aromatische Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol oder Xylol.
Marke: SHOWA™ 89010
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
Beschreibung
- Die unverstärkten, ungefütterten Handschuhe aus vitonbeschichtetem Butyl eignen sich für hohe Beanspruchung und sind besonders flexibel
- Glatte Oberfläche und gerollter Aufschlag
- Die dickeren Viton II üben zudem eine Barrierefunktion gegenüber den meisten chlorierten Lösungsmitteln und aliphatischen Kohlenwasserstoffen aus
Spezifikation
Smooth | |
Provides high temperature and resistance to fuels used in the aerospace industry | |
10 | |
35.5 cm |
Rolled | |
Viton™, Butyl | |
Schwarz | |
CE |