Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Avidin HRP, für Western Blotting, ELISA
Wird häufig als zweiter Schritt zum Nachweis biotinylierter Antikörper durch ELISA und Western Blot verwendet. Avidin bindet an Biotin mit hoher Affinität. [Hinweis: Natriumazid ist ein Inhibitor der enzymatischen Aktivität der Meerrettichperoxidase und darf nicht zum AV-HRP-Verdünnungsmittel hinzugefügt werden.]
Marke:  Invitrogen™ 18-4100-51
Weitere Details : Gewicht : 0.47500kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15528306
  • 116.00 € / 1 Milliliter
Auf Lager: 6
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Avidin bindet an Biotin mit hoher Affinität. Da Natriumazid ein Inhibitor der enzymatischen Aktivität der Meerrettich-Peroxidase ist, sollte es nicht dem AV-HRP-Verdünnungsmittel hinzugefügt werden.
Spezifikation
Spezifikation
HRP
PBS/BSA, 0.2 % ProClin 150
2° bis 8 °C
ELISA, Western blotting
1 ml
Meerrettichperoxidase
Videos
Dokumentation
Nur für Forschungszwecke