Learn More
Abeba™ Autoklavierbare Clogs 9600
Antistatisch und autoklavierbar bei 121 °C. Hohe Rutschfestigkeit.
Marke:  Abeba™ 9600/41
Weitere Details : Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15527580
  • 55.42 € / 1 Paar
Verfügbar ab
03-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Autoklavierbares, sterilisierbares Spezialmaterial
  • Weiß
  • Rutschfeste Außensohle
  • Antistatisch
  • Fersenriemen faltbar, verstellbar
  • DOPPELGRÖSSE, bitte verwenden Sie bei der Bestellung eine Größe mit einer geraden Nummer 36, 38, 40, 42, 44, 46)
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
41
9600
Weiß
Rutschfest