Learn More
Macherey-Nagel™ Assay-Kit
Marke: Macherey-Nagel™ 935019
Weitere Details : Gewicht : 1.00000kg
Spezifikation
Colorimetric Analysis or Titrimetry | |
1 Each | |
0.25 to 2.0 mg/L Cl2 | |
Assay Kit |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Ergänzende Informationen
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: N,N-diethyl-1,4-phenylene diammonium sulphate, sulphuric acid