Learn More
Alfa Aesar™ Apoptose-Aktivator 2
Aktiviert Apoptose in Zellen; zeigt Selektivität für Krebszellen gegenüber normalen Zelllinien
Marke: Alfa Aesar™ J65320.MB
Weitere Details : CAS : 79183-19-0 Gewicht : 0.00025kg
Spezifikation
Orange | |
Pulver | |
2° to 8°C | |
C15H9Cl2NO2 | |
1-[(3,4-Dichlorophenyl)methyl]-1H-indole-2,3-dione | |
Apoptosis Reagent |
25mg | |
Aktiviert Apoptose in Zellen; zeigt Selektivität für Krebszellen gegenüber normalen Zelllinien | |
79183-19-0 | |
306.14g/mol | |
Light Sensitive |