Learn More
Ammoniumpersulfat, 99+ %, für die Molekularbiologie, DNase-, RNase- und Protease-frei, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 327085000
Weitere Details : CAS : 7727-54-0 Gewicht : 0.58000kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 1444 Chem class : 5.1 Pack group : III
Menge | 500g |
---|---|
Verpackung | Kunststoffflasche |
Beschreibung
OxidationsreagenzChemische Identifikatoren
7727-54-0 | |
228.19 | |
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N | |
62648 | |
[NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-] |
H8N2O8S2 | |
MFCD00003390 | |
ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french | |
Diazan;sulfonat;oxysulfat |
Spezifikation
Ammonium persulfate | |
0.2% max. (H2SO4) | |
99% min. (Iodometry) | |
(NH4)2S2O8 | |
01,952; 02,348; 03,238; 05,15; 06,20; 12,33 | |
ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french | |
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N | |
Diazan;sulfonat;oxysulfat | |
62648 | |
Pulver | |
Molekularbiologie | |
20ppm max. | |
none detected | |
10ppm max. | |
Solubility in water: 582g/L (20°C), may decompose. | |
Weiß | |
500g |
DNAse, RNAse and Protease Free | |
7727-54-0 | |
H8N2O8S2 | |
MFCD00003390 | |
15, 539 | |
Solubility in water: 582g/L (20°C),may decompose | |
[NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-] | |
228.19 | |
228.19 | |
99+% | |
20ppm max | |
1.9800g/mL | |
50ppm max. | |
Kunststoffflasche | |
1.98 | |
120.0°C |
Sicherheit und Handhabung
- Ammonium persulfate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 3
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.