Learn More
Alfa Aesar™ Dünne Aluminiumfolie, 2.0 Mikrometer (0.00008 Zoll) Dicke, 99.1 % (Metallbasis)
Marke:  Alfa Aesar™ 040708.FI
Weitere Details : CAS : 7429-90-5 Gewicht : 0.01000kg
Menge 50 x 50mm
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15426345
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7429-90-5
26.982
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
5359268
Aluminium
Al
MFCD00134029
aluminium, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminium flake, dust, noral aluminium
CHEBI:33629
[Al]
Spezifikation
Aluminum Thinfoil
50 x 50mm
7429-90-5
Al
aluminium, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminium flake, dust, noral aluminium
[Al]
Odorless
5359268
Folie
99.1%
≈0.013g/50x50mm
Not certified pinhole free
(Metallbasis)
MFCD00134029
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Aluminium
26.982
CHEBI:33629
2.0 Micron (0.00008 in.) thick
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation