Learn More
Alfa Aesar™ Aluminiumoxid, superaktiviert, sauer, Gütegrad I
Marke:  Alfa Aesar™ 046065.A1
Weitere Details : CAS : 1344-28-1 Gewicht : 1.00000kg
Menge 1kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15422607
  • 118.00 € / 1 Kilogramm
Verfügbar ab
24-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1344-28-1
101.96
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
9989226
[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3]
Al2O3
MFCD00003424
aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
Dialuminium;sauerstoff(2-)
Spezifikation
Aluminum oxide
1344-28-1
Al2O3
14,356
Insoluble in water.
[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3]
101.96
101.96
Gütegrad I
50 to 200 Micron APS
2980°C
2045°C
Super activated, acidic
Al2O3
MFCD00003424
aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Dialuminium;sauerstoff(2-)
9989226
Pulver
Odorless
1.765
Weiß
1kg
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation