Learn More
Alfa Aesar™ Aluminiumoxid, basisch, HPLC-Flash-Gütegrad
Marke:  Alfa Aesar™ 045949.30
Weitere Details : CAS : 1344-28-1 Gewicht : 0.25000kg
Menge 250g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15422587
  • 52.50 € / 250 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 2
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1344-28-1
101.96
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
9989226
[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3]
Al2O3
MFCD00003424
aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
Dialuminium;sauerstoff(2-)
Spezifikation
Aluminum oxide
1344-28-1
Al2O3
14,356
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Dialuminium;sauerstoff(2-)
9989226
Pulver
Odorless
1.765
Weiß
250g
Basic
Al2O3
MFCD00003424
aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3]
101.96
101.96
HPLC-Flash
18 to 32 Micron APS
2980°C
2045°C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation