Learn More
Alfa Aesar™ alpha-Conotoxin MI
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke:  Alfa Aesar™ J66753.M¬
Weitere Details : Gewicht : 0.00001kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15428239
  • 156.00 € / 1 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 18-02-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
1493.71
1mg
Gly-Arg-Cys-Cys-His-Pro-Ala-Cys-Gly-Lys-Asn-Tyr-Ser-Cys-NH2 (Disulfide bridges: Cys3-Cys8, Cys4-Cys14)
2° to 8°C
HPLC
Lyophilisiertes Pulver
RUO
alpha-Conotoxin MI
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Nur für Forschungszwecke