Learn More
Invitrogen™ AKT2 (PKB beta) rekombinantes humanes Protein
AKT2 ist eine Phosphoinositid-abhängige Serin/Threonin-Proteinkinase, die in insulinresponsiven Geweben angereichert ist.
Marke:  Invitrogen™ PR4640B
Weitere Details : Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15428413
  • 1396.00 € / 100 Mikrogramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 15-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
AKT2 wurde mit der metabolischen Tätigkeiten des Hormons in Verbindung gebracht.
Spezifikation
Spezifikation
NP_001617
Kinaseassay
Gefroren
59.1 kDa
Bei -80° C lagern. Bei erstem Gebrauch aliquotieren und bei 80 °C lagern, um mehrfaches Gefrieren und Auftauen zu vermeiden.
Volle Länge
AKT Kinase-Familie
Ja
Baculovirus
Proteinbiologie|Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays|Kinase-Aktivität|Protein-Assays und -Analyse
20 mM Tris, pH-Wert 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.01 % Triton X-100, 0.1 mM Na3VO4, 2 mM DTT, 20 % Glycerin
100 μ g
RUO - Nur für Forschungszwecke
AKT2 (PKB beta)
Mensch
His-Tag