Learn More
Hettich™ Adapter für Träger-Nr. 1427
Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich-Rotoren sind für Dauerbetrieb und lange Lebensdauer optimiert
Marke: Hettich™ 5273
Weitere Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Adapter for Carrier no. 1427
- For use with Hettich Rotors
- Compatible with a wide range of tubes to fit a variety of applications
Spezifikation
11mm | |
9 x 2mL | |
Carrier no. 1427 | |
Rotor Adapter |
38mm | |
Microliter | |
9 x 1.5 to 2mL Tubes | |
9 |