Learn More
Alfa Aesar™ Acetonitril, LC-MS-Gütegrad, 99.8 %
Lösungsmittel für die LC-MS-Analyse
Marke:  Alfa Aesar™ 047138.M6
Weitere Details : CAS : 75-05-8 Gewicht : 4.00000kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 1648 Chem class : 3 Pack group : II
Menge 4 x 4L
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15422867
  • 1357.00 € / 4 Liter
Verfügbar ab
24-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
75-05-8
41.053
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
6342
Acetonitril
C2H3N
MFCD00001878
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitril, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CHEBI:38472
CC#N
Spezifikation
Acetonitrile
C2H3N
UN1648
14,70
Miscible with water,methanol,methyl acetate,ethyl acetate and chloroform. Immiscible with saturated hydrocarbons.
CC#N
41.053
CHEBI:38472
Flüssig
LC-MS
Pungent
5°C (41°F)
Farblos
4 x 4L
75-05-8
MFCD00001878
741857
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitril, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Acetonitril
6342
41.05
99.8%
0.786 g/mL
1.344
80°C to 82°C
-48°C to -45°C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation