Learn More
Acetonitril, für DNA-Synthese und Proteinsequenzierung, Fisher Chemical
C2H3N, CAS Number-75-05-8, 2.5L, 81 deg.C, Colorless, 41.05g/mol, -46 deg.C, 1878, Amber glass bottle, Liquid, 1.42, 97mbar at 20 deg.C, 0.36cp at 20 deg.C
Marke: Fisher Chemical A/0628/15
Weitere Details : CAS : 75-05-8 Gewicht : 0.78600kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 1648 Chem class : 3 Pack group : II
Beschreibung
C2H3N, CAS Number-75-05-8, 2.5L, 81 deg.C, Colorless, 41.05g/mol, -46 deg.C, 1878, Amber glass bottle, Liquid, 1.42, 97mbar at 20 deg.C, 0.36cp at 20 deg.C
Spezifikation
75-05-8 | |
1878 | |
Flüssig | |
97mbar at 20°C | |
0.36cp at 20°C | |
Farblos | |
1L |
C2H3N | |
41.05g/mol | |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
1.42 | |
81°C | |
-46°C |
Sicherheit und Handhabung
- Acetonitrile
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.