Learn More
Abnova™ ACADL (Human) Recombinant Protein
Human ACADL full-length ORF ( AAH39063, 1 a.a. - 430 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00000033-P01.10ug
Weitere Details : Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16181161
  • 310.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab
17-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MAARLLRGSLRVLGGHRAPRQLPAARCSHSGGEERLETPSAKKLTDIGIRRIFSPEHDIFRKSVRKFFQEEVIPHHSEWEKAGEVSREVWEKAGKQGLLGVNIAEHLGGIGGDLYSAAIVWEEQAYSNCSGPGFSIHSGIVMSYITNHGSEEQIKHFIPQMTAGKCIGAIAMTEPGAGSDLQGIKTNAKKDGSDWILNGSKVFISNGSLSDVVIVVAVTNHEAPSPAHGISLFLVENGMKGFIKGRKLHKMGLKAQDTAELFFEDIRLPASALLGEENKGFYYIMKELPQERLLIADVAISASEFMFEETRNYVKQRKAFGKTVAHLQTVQHKLAELKTHICVTRAFVDNCLQLHEAKRLDSATACMAKYWASELQNSVAYDCVQLHGGWGYMWEYPIAKAYVDARVQPIYGGTNEIMKELIAREIVFDK
Spezifikation
Spezifikation
AAH39063
acyl-Coenzyme A dehydrogenase, long chain
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ACADL
GST
33
Wheat germ expression system
10 μg
ACAD4, FLJ94052, LCAD
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer