Learn More
Greiner Bio-One 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen mit konischen Böden (V)
Zur deutlichen Verbesserung der Datenqualität und -empfindlichkeit in biochemischen Assays. Die Greiner Bio-One 96-Well Polypropylen-Mikrotiterplatten mit konischen Böden (V) aus sind frei von nachweisbarer DNase, RNase und humaner DNA.
Marke: Greiner Bio-One 651203
Weitere Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Uniform external dimensions
- Well to well spacing of 9mm
- Features alphanumeric coding
- Sealable with adhesive films and heat seal
Spezifikation
Not Autoclavable | |
Without Lid | |
Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens. | |
128 x 85 x 15 mm | |
100/Cs. | |
96 |
Plate | |
V | |
Red | |
Polypropylene | |
Non-sterile | |
8 x 12 |