Learn More
9-Decen-1-ol, 99 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 152640250
Weitere Details : CAS : 13019-22-2 Gewicht : 0.02500kg
Menge 25g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15234644
  • 95.94 € / 25 Gramm
Verfügbar ab
11-12-2020
Chemische Identifikatoren
13019-22-2
156.27
9-decen-1-ol, decylenic alcohol, 1-decen-10-ol, omega-decenol, 9-decenol, omega-decen-1-ol, .omega.-decen-1-ol, .omega.-decenol, 9-decene-1-ol, 9-decene1-ol
dec-9-en-1-ol
C10H20O
QGFSQVPRCWJZQK-UHFFFAOYSA-N
25612
C=CCCCCCCCCO
Spezifikation
9-Decen-1-ol
104°C
Glasflasche
0.845
234.0°C to 238.0°C
-13.0°C
99%
98.5
92% min. (main isomer) (GC)
H2C=CH(CH2)8OH
9-decen-1-ol, decylenic alcohol, 1-decen-10-ol, omega-decenol, 9-decenol, omega-decen-1-ol, .omega.-decen-1-ol, .omega.-decenol, 9-decene-1-ol, 9-decene1-ol
QGFSQVPRCWJZQK-UHFFFAOYSA-N
dec-9-en-1-ol
25612
Flüssig
0.8450g/mL
Authentic
1.4470 to 1.4490
11.4 mPa.s (20°C)
Orange-rot bis rot
25g
13019-22-2
100.0
C10H20O
01,451
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
C=CCCCCCCCCO
156.27
156.27
99%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 9-Decen-1-ol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation