Learn More
Alfa Aesar™ 9-Aminophenanthren, 96 %
Marke:  Alfa Aesar™ H55773.MD
Weitere Details : CAS : 947-73-9 Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15422128
  • 191.00 € / 250 Milligramm
Verfügbar ab
19-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
9-Aminophenanthren kann als Modellligand zur Untersuchung der Bindung von 9-Aminophenanthren an einzelne Substandorte innerhalb der aktiven CYP(eryF)-Stelle verwendet werden. Wird auch als fluoreszierendes Markierungsreagenz für die Untersuchung von freien Fettsäuren (FFA) über HPLC verwendet.
Löslichkeit
Ist schwer löslich in Wasser 0.00581 mg/ml.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
947-73-9
193.249
KIHQWOBUUIPWAN-UHFFFAOYSA-N
13695
Phenanhren-9-amin
C14H11N
MFCD00001177
9-aminophenanthrene, 9-phenanthrenamine, 9-phenanthrylamine, phenanthren-9-ylamine, unii-7m9m5km2xy, ccris 7006, 7m9m5km2xy, 9ap, acmc-20alvr, phenanthren-9-yl-amine
CHEBI:50475
C1=CC=C2C(=C1)C=C(C3=CC=CC=C23)N
Spezifikation
9-Aminophenanthrene
137°C to 139°C
947-73-9
MFCD00001177
It is slightly soluble in water 0.00581mg/mL.
C1=CC=C2C(=C1)C=C(C3=CC=CC=C23)N
193.249
CHEBI:50475
Fest
Weiß bis braun
250mg
C14H11N
9-aminophenanthrene, 9-phenanthrenamine, 9-phenanthrylamine, phenanthren-9-ylamine, unii-7m9m5km2xy, ccris 7006, 7m9m5km2xy, 9ap, acmc-20alvr, phenanthren-9-yl-amine
KIHQWOBUUIPWAN-UHFFFAOYSA-N
Phenanhren-9-amin
13695
193.24
96%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation