Learn More
6-Methoxy-2-tetralon, 90 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 298922500
Weitere Details : CAS : 2472-22-2 Gewicht : 0.05025kg
Menge 250mg
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10025993
  • 35.66 € / 250 Milligramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Chemische Identifikatoren
2472-22-2
176.22
RMRKDYNVZWKAFP-UHFFFAOYSA-N
75582
COC1=CC2=C(CC(=O)CC2)C=C1
C11H12O2
MFCD00001729
6-methoxy-2-tetralone, 6-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one, 6-methoxyl-2-tetralone, 3,4-dihydro-6-methoxy-2 1h-naphthalenone, 6-methoxytetralin-2-one, 2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxy, 6-methoxy-3,4-dihydro-2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxynaphthalen-2 1h-one, 6-methoxy-1,3,4-trihydronaphthalen-2-one
6-Methoxy-3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-on
Spezifikation
6-Methoxy-2-tetralone
Authentic
114°C to 116°C (0.2mmHg)
28°C to 35°C
2472-22-2
100.0
C11H12O2
6-methoxy-2-tetralone, 6-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one, 6-methoxyl-2-tetralone, 3,4-dihydro-6-methoxy-2 1h-naphthalenone, 6-methoxytetralin-2-one, 2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxy, 6-methoxy-3,4-dihydro-2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxynaphthalen-2 1h-one, 6-methoxy-1,3,4-trihydronaphthalen-2-one
RMRKDYNVZWKAFP-UHFFFAOYSA-N
6-Methoxy-3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-on
75582
Kristalliner Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
>110°C
Glasflasche
beige-gelb bis orange
250mg
88.0
88% min. (GC)
MFCD00001729
Solubility in water: insoluble
COC1=CC2=C(CC(=O)CC2)C=C1
176.22
176.22
90%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation