Learn More
Alfa Aesar™ 6-Fluorindol-3-carboxaldehyd, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H61665.06
Weitere Details : CAS : 2795-41-7 Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15428228
  • 188.00 € / 5 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
6-Fluoroindol-3-carbonsaldehyd ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Im Tiefkühlgerät bei (-20° C) lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl, trocken und an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
2795-41-7
163.151
CWCYUOSLRVAKQZ-UHFFFAOYSA-N
262903
C1=CC2=C(C=C1F)NC=C2C=O
C9H6FNO
MFCD00069703
6-fluoroindole-3-carboxaldehyde, 6-fluoroindole-3-carbaldehyde, 6-fluoroindole-3-aldehyde, 6-fluoro-1h-indole-3-carboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 6-fluoro, 1h-6-fluoroindole-3-carboxaldehyde, pubchem7269, ksc495g4p, 6-fluoro-3-formyl-1h-indole, 6-fluorooindole-3-carboxaldehyde
6-Fluor-1H-Indol-3-Carbaldehyd
Spezifikation
6-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
5g
C9H6FNO
6-fluoroindole-3-carboxaldehyde, 6-fluoroindole-3-carbaldehyde, 6-fluoroindole-3-aldehyde, 6-fluoro-1h-indole-3-carboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 6-fluoro, 1h-6-fluoroindole-3-carboxaldehyde, pubchem7269, ksc495g4p, 6-fluoro-3-formyl-1h-indole, 6-fluorooindole-3-carboxaldehyde
CWCYUOSLRVAKQZ-UHFFFAOYSA-N
6-Fluor-1H-Indol-3-Carbaldehyd
262903
Kristalliner Feststoff
Gelb
2795-41-7
MFCD00069703
Soluble in methanol.
C1=CC2=C(C=C1F)NC=C2C=O
163.151
163.15
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation