Learn More
6-Chloro-3-pyridinol, 97%, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 379440010
Weitere Details : CAS : 41288-96-4 Gewicht : 0.01000kg
Menge. 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15295988
  • 53.20 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 08-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
41288-96-4
129.543
2-chloro-5-hydroxypyridine, 6-chloro-3-pyridinol, 3-pyridinol, 6-chloro, 2-chloro-5-hydroxy pyridine, 2-chloro-5-pyridinol, 2-chloropyridin-5-ol, pubchem2410, zlchem 1336, 6-chloropyridine-3-ol, 6-chloro-pyridin-3-ol
6-chloropyridin-3-ol
C5H4ClNO
KVCOOWROABTXDJ-UHFFFAOYSA-N
819821
C1=CC(=NC=C1O)Cl
Spezifikation
6-Chloro-3-pyridinol
159.0°C to 161.0°C
41288-96-4
2-chloro-5-hydroxypyridine, 6-chloro-3-pyridinol, 3-pyridinol, 6-chloro, 2-chloro-5-hydroxy pyridine, 2-chloro-5-pyridinol, 2-chloropyridin-5-ol, pubchem2410, zlchem 1336, 6-chloropyridine-3-ol, 6-chloro-pyridin-3-ol
C1=CC(=NC=C1O)Cl
129.543
129.54
Authentic
1g
C5H4ClNO
KVCOOWROABTXDJ-UHFFFAOYSA-N
6-chloropyridin-3-ol
819821
≥96.0% (HPLC)
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 6-Chloro-3-pyridinol, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.