missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 6-Chlor-2,3-Difluorbenzoylchlorid, 97 %

Marke:  Alfa Aesar™ H33875.06

Weitere Details : Gewicht : 0.00500kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II

Menge 5g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15426767

  • 253.00 € / 5 Gramm


Verfügbar ab
05-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

1208078-25-4
210.989
CHLDUAMDKJNJKC-UHFFFAOYSA-N
6-Chlor-2,3-difluorbenzoylchlorid
C7H2Cl2F2O
MFCD12922578
50998364
C1=CC(=C(C(=C1F)F)C(=O)Cl)Cl

Spezifikation

6-Chloro-2,3-difluorobenzoyl chloride
5g
C7H2Cl2F2O
UN3265
C1=CC(=C(C(=C1F)F)C(=O)Cl)Cl
210.989
211
97%
Moisture sensitive
1208078-25-4
MFCD12922578
CHLDUAMDKJNJKC-UHFFFAOYSA-N
6-Chlor-2,3-difluorbenzoylchlorid
50998364
Flüssig
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation