Learn More
Alfa Aesar™ 6-Chlor-2,3-Difluoranisol, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H34357.03
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427297
  • 106.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 08-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1373921-04-0
178.563
ZLXLBDWCQIFFMA-UHFFFAOYSA-N
86277685
COC1=C(C=CC(=C1F)F)Cl
C7H5ClF2O
MFCD22201078
6-chloro-2,3-difluoroanisole
1-Chlor-3,4-Difluor-2-Methoxybenzol
Spezifikation
6-Chloro-2,3-difluoroanisole
1g
C7H5ClF2O
6-chloro-2,3-difluoroanisole
COC1=C(C=CC(=C1F)F)Cl
178.563
178.57
97%
Farblos
1373921-04-0
MFCD22201078
ZLXLBDWCQIFFMA-UHFFFAOYSA-N
1-Chlor-3,4-Difluor-2-Methoxybenzol
86277685
Flüssig
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation