Learn More
5-Methylpyridin-3-boronsäure, 95 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 454270010
Weitere Details : CAS : 173999-18-3 Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15214338
  • 195.00 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
22-12-2020
Chemische Identifikatoren
173999-18-3
136.95
5-methylpyridine-3-boronic acid, 5-methyl-3-pyridineboronic acid, 5-methylpyridin-3-yl boronic acid, 5-methylpyridin-3-yl-3-boronic acid, 5-methylpyridine-3-boronicacid, 5-methyl-3-pyridyl boronic acid, 5-methyl-3-pyridinyl boronic acid, pubchem17082, 3-borono-5-methylpyridine, acmc-209e7n
(5-Methylpyridin-3-yl)Boronsäure
C6H8BNO2
REONQWGHSQHTAC-UHFFFAOYSA-N
2762708
B(C1=CC(=CN=C1)C)(O)O
Spezifikation
5-Methylpyridine-3-boronic acid
Glasflasche
1g
94% min. (HPLC)
5-methylpyridine-3-boronic acid, 5-methyl-3-pyridineboronic acid, 5-methylpyridin-3-yl boronic acid, 5-methylpyridin-3-yl-3-boronic acid, 5-methylpyridine-3-boronicacid, 5-methyl-3-pyridyl boronic acid, 5-methyl-3-pyridinyl boronic acid, pubchem17082, 3-borono-5-methylpyridine, acmc-209e7n
B(C1=CC(=CN=C1)C)(O)O
136.95
136.95
Authentic
300.0°C
173999-18-3
C6H8BNO2
REONQWGHSQHTAC-UHFFFAOYSA-N
(5-Methylpyridin-3-yl)Boronsäure
2762708
95%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 5-Methylpyridine-3-boronic acid, 95%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation