Learn More
5-Methylnicotinsäure, 97 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 453670010
Weitere Details : CAS : 3222-49-9 Gewicht : 0.01000kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15236038
  • 75.75 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
17-12-2020
Chemische Identifikatoren
3222-49-9
137.14
5-methylnicotinic acid, 5-methyl-nicotinic acid, 5-methyl nicotinic acid, 5-methylnicotic acid, 5-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-methyl, 5-methyinicotinic acid, pubchem11961, 5-methyl nicotinic aicd, acmc-1afvp
5-Methylpyridin-3-Carbonsäure
C7H7NO2
DJDHHXDFKSLEQY-UHFFFAOYSA-N
256208
CC1=CN=CC(=C1)C(=O)O
Spezifikation
5-Methylnicotinic acid
Glasflasche
1g
96% min. (HPLC)
5-methylnicotinic acid, 5-methyl-nicotinic acid, 5-methyl nicotinic acid, 5-methylnicotic acid, 5-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-methyl, 5-methyinicotinic acid, pubchem11961, 5-methyl nicotinic aicd, acmc-1afvp
CC1=CN=CC(=C1)C(=O)O
137.14
137.14
Authentic
211.0°C to 213.0°C
3222-49-9
C7H7NO2
DJDHHXDFKSLEQY-UHFFFAOYSA-N
5-Methylpyridin-3-Carbonsäure
256208
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 5-Methylnicotinic acid, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation