Learn More
5-Methyl-2-[4-(methylthio)phenyl]benzimidazole, 95%, Alfa Aesar™
Marke:  Alfa Aesar H64827.03
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
Menge. 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449176
  • 294.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
MFCD15173048
Spezifikation
5-Methyl-2-[4-(methylthio)phenyl]benzimidazole
MFCD15173048
Solid
1g
254.35
95%