Learn More
Alfa Aesar™ 5-Methyl-2-(2-thienyl)-benzimidazol, 95 %
Marke:  Alfa Aesar™ H64938.03
Weitere Details : CAS : 3878-24-8 Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15422369
  • 136.00 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
24-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
3878-24-8
214.286
QIYVOSKFSQXPCG-UHFFFAOYSA-N
924806
CC1=CC2=C(C=C1)N=C(N2)C3=CC=CS3
C12H10N2S
MFCD06312144
6-methyl-2-2-thienyl benzimidazole, 5-methyl-2-thiophen-2-yl-3h-1,3-benzodiazole, 5-methyl-2-thiophen-2-yl-1h-benzoimidazole, 5-methyl-2-2-thienyl benzimidazole, 2-5-methylbenzimidazol-2-yl thiophene, 5-methyl-2-thien-2-yl-1h-benzimidazole, 2-2-thienyl-5-methyl-1h-benzimidazole, 5-methyl-2-thiophen-2-yl-1h-benzimidazole, 5-methyl-2-thiophen-2-yl-1h-benzo d imidazole, 6-methyl-2-thiophen-2-yl-1h-benzo d imidazole
6-Methyl-2-Thiophen-2-yl-1H-Benzimidazol
Spezifikation
5-Methyl-2-(2-thienyl)benzimidazole
3878-24-8
MFCD06312144
QIYVOSKFSQXPCG-UHFFFAOYSA-N
6-Methyl-2-Thiophen-2-yl-1H-Benzimidazol
924806
Fest
1g
C12H10N2S
6-methyl-2-2-thienyl benzimidazole, 5-methyl-2-thiophen-2-yl-3h-1,3-benzodiazole, 5-methyl-2-thiophen-2-yl-1h-benzoimidazole, 5-methyl-2-2-thienyl benzimidazole, 2-5-methylbenzimidazol-2-yl thiophene, 5-methyl-2-thien-2-yl-1h-benzimidazole, 2-2-thienyl-5-methyl-1h-benzimidazole, 5-methyl-2-thiophen-2-yl-1h-benzimidazole, 5-methyl-2-thiophen-2-yl-1h-benzo d imidazole, 6-methyl-2-thiophen-2-yl-1h-benzo d imidazole
CC1=CC2=C(C=C1)N=C(N2)C3=CC=CS3
214.286
214.29
95%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation