Learn More
5-Methoxytryptamin Hydrochlorid 97 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 126130010
Weitere Details : CAS : 66-83-1 Gewicht : 0.05100kg
Menge 1g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10031440
  • 134.00 € / 1 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 3
Chemische Identifikatoren
66-83-1
226.71
TXVAYRSEKRMEIF-UHFFFAOYSA-N
6198
COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2CCN.Cl
C11H14N2O·HCl
MFCD00012684
5-methoxytryptamine hydrochloride, mexamine hydrochloride, o-methylserotonin hydrochloride, 2-5-methoxy-1h-indol-3-yl ethanamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-5-methoxyindole hydrochloride, unii-4265ib6qek, 5-methoxy-1h-indole-3-ethylamine hydrochloride, 1h-indole-3-ethanamine, 5-methoxy-, monohydrochloride, 5-methoxy tryptamine hcl, 5 methoxytryptamine hydrochloride
2-(5-Methoxy-1H-Indol-3-yl)Ethanamin;Hydrochlorid
Spezifikation
5-Methoxytryptamine hydrochloride
1% max.
0.5% max.
246.0°C to 248.0°C
97%
96.0
97%
MFCD00012684
5-methoxytryptamine hydrochloride, mexamine hydrochloride, o-methylserotonin hydrochloride, 2-5-methoxy-1h-indol-3-yl ethanamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-5-methoxyindole hydrochloride, unii-4265ib6qek, 5-methoxy-1h-indole-3-ethylamine hydrochloride, 1h-indole-3-ethanamine, 5-methoxy-, monohydrochloride, 5-methoxy tryptamine hcl, 5 methoxytryptamine hydrochloride
COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2CCN.Cl
226.71
226.71
97%
Authentic
Glasflasche
Beige bis weiß
1g
66-83-1
100.0
C11H14N2O·HCl
14, 6002
TXVAYRSEKRMEIF-UHFFFAOYSA-N
2-(5-Methoxy-1H-Indol-3-yl)Ethanamin;Hydrochlorid
6198
Kristallpulver
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 5-Methoxytryptamine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation