Learn More
5-Iodovanillin 97 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 156670250
Weitere Details : CAS : 5438-36-8 Gewicht : 0.07500kg
Menge | 25g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
5438-36-8 | |
278.04 | |
FBBCSYADXYILEH-UHFFFAOYSA-N | |
79499 | |
COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)I)O |
C8H7IO3 | |
MFCD00006941 | |
5-iodovanillin, 5 iodovanillin, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-iodo-5-methoxy, 5-iodo vanillin, 3-methoxy-4-hydroxy-5-iodobenzaldehyde, 5-iodovanilline, 5-iodovanilin, 5-iodo vaniline, acmc-1ao68 | |
4-Hydroxy-3-iod-5-methoxybenzaldehyd |
Spezifikation
5-Iodovanillin | |
Glasflasche | |
180°C to 184°C | |
97% | |
96.0 | |
96% min. (HPLC) | |
IC6H2(OCH3)(OH)CHO | |
08, 260 | |
FBBCSYADXYILEH-UHFFFAOYSA-N | |
4-Hydroxy-3-iod-5-methoxybenzaldehyd | |
79499 | |
Feines Kristallpulver |
Authentic | |
Gelb | |
25g | |
5438-36-8 | |
100.0 | |
C8H7IO3 | |
MFCD00006941 | |
5-iodovanillin, 5 iodovanillin, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-iodo-5-methoxy, 5-iodo vanillin, 3-methoxy-4-hydroxy-5-iodobenzaldehyde, 5-iodovanilline, 5-iodovanilin, 5-iodo vaniline, acmc-1ao68 | |
COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)I)O | |
278.04 | |
278.04 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
- 5-Iodovanillin
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.