Learn More
5-Hydroxy-2-Nitrobenzaldehyd, 98 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 121650250
Weitere Details : CAS : 42454-06-8 Gewicht : 0.02500kg
Menge 25g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15524383
  • 164.30 € / 25 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 05-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
42454-06-8
167.12
3-formyl-4-nitrophenol, 6-nitro-3-hydroxybenzaldehyde, 2-nitro-5-hydroxybenzaldehyde, 5-hydroxy-2-nitro-benzaldehyde, benzaldehyde, 5-hydroxy-2-nitro, unii-va926z93if, 6-nitro-3-hydroxy benzaldhyde, pubchem8205, acmc-1an3l, 4-08-00-00250 beilstein handbook reference
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyd
C7H5NO4
XLYPHUGUKGMURE-UHFFFAOYSA-N
39211
C1=CC(=C(C=C1O)C=O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde
168.0°C to 170.0°C
42454-06-8
C7H5NO4
08,63
XLYPHUGUKGMURE-UHFFFAOYSA-N
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyd
39211
98%
Authentic
25g
97.5% min. (GC)
HOC6H3(NO2)CHO
3-formyl-4-nitrophenol, 6-nitro-3-hydroxybenzaldehyde, 2-nitro-5-hydroxybenzaldehyde, 5-hydroxy-2-nitro-benzaldehyde, benzaldehyde, 5-hydroxy-2-nitro, unii-va926z93if, 6-nitro-3-hydroxy benzaldhyde, pubchem8205, acmc-1an3l, 4-08-00-00250 beilstein handbook reference
C1=CC(=C(C=C1O)C=O)[N+](=O)[O-]
167.12
167.12
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Dokumentation