Learn More
Alfa Aesar™ 5-Fluor-2-Hydroxybenzenboronsäure-Pinacolester, 96 %
Marke:  Alfa Aesar™ H62940.03
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15428026
  • 325.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 20-02-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
779331-49-6
238.065
4-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 5-fluoro-2-hydroxyphenylboronic acid, pinacol ester, 5-fluoro-2-hydroxyphenylboronic acid,pinacol ester, 5-fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester, 4-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenol, 4-fluoro-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, phenol, 4-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
4-fluor-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
C12H16BFO3
QZZFCSYBTMZNTR-UHFFFAOYSA-N
56737703
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=CC(=C2)F)O
Spezifikation
5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester
779331-49-6
4-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 5-fluoro-2-hydroxyphenylboronic acid, pinacol ester, 5-fluoro-2-hydroxyphenylboronic acid,pinacol ester, 5-fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester, 4-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenol, 4-fluoro-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, phenol, 4-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=CC(=C2)F)O
238.065
238.06
96%
1g
C12H16BFO3
QZZFCSYBTMZNTR-UHFFFAOYSA-N
4-fluor-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
56737703
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation