Learn More
Alfa Aesar™ 5-Cyanomethyl-2-Fluorobenzenboronsäure Pinacolester, 96 %
Marke:  Alfa Aesar™ H62223.03
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427176
  • 564.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 23-01-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1637543-22-6
261.103
5-Cyanomethyl-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
2-[4-Fluor-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetonitril
C14H17BFNO2
XPHLMDUDMYOYHY-UHFFFAOYSA-N
100913436
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=CC(=C2)CC#N)F
Spezifikation
1g
1637543-22-6
5-Cyanomethyl-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=CC(=C2)CC#N)F
261.103
261.1
96%
5-Cyanomethyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
C14H17BFNO2
XPHLMDUDMYOYHY-UHFFFAOYSA-N
2-[4-Fluor-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetonitril
100913436
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation